Print…
Pipetas monocanal, eletrónicas, volume variável
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
613-5416EA 458 EUR
613-5416 VWRU10827-918 613-5418 613-5781 613-5417 613-5415
Pipetas monocanal, eletrónicas, volume variável
Pipetas Micropipetas
As pipetas combinam uma exatidão, precisão e robustez superiores com um avançado design ergonómico.
  • Facilidade de utilização: apenas 2 botões e 5 modos de pipetagem; permite uma fácil programação apenas com uma mão e um início rápido do ciclo de pipetagem
  • Modo CUSTOM (Personalizado): os utilizadores podem criar rápida e facilmente protocolos específicos graças ao software VWR® Protocol Builder
  • Ergonomia avançada: leve e com um equilíbrio perfeito, não requer praticamente nenhum esforço reduzindo significativamente as lesões por esforço repetitivo
  • Adapta-se confortavelmente à mão esquerda ou à mão direita e permite uma rotação de 360° da parte inferior
  • Acionamento do êmbolo totalmente motorizado: para um fornecimento de amostras uniforme e regular em cada canal
  • Os suportes para pontas foram concebidos para uma adaptação perfeita e segura das pontas e uma ejeção fácil graças a uma barra do ejetor curva
  • Utilização durante o carregamento: as pipetas podem ser utilizadas durante o carregamento sem comprometer o desempenho
As pipetas eletrónicas VWR® oferecem um desempenho excecional em todos os modos de pipetagem. Não é necessário praticamente nenhum esforço para aspirar e distribuir as amostras e reduzem significativamente as lesões por esforço repetitivo associadas aos trabalhos de rotina.
Modos de pipetagem: PIPET (Pipetar) (modo padrão), REVERSE (Invertido), REPETITIVE (Repetitivo), MIX (Mistura) e CUSTOM (Personalizado).
Informações de encomenda: cada pipeta é fornecida com uma bateria de iões de lítio, uma fonte de alimentação USB (5 V), uma extensão do ejetor de pontas (apenas para os modelos de 10 µL), um lubrificante (exceto para os modelos de 10 µl), um certificado de conformidade e um guia de início rápido. Os suportes para acessórios são vendidos em separado.