Print…
Amberlyst® 15 (H), beads
Fornecedor: MP Biomedicals
ICNA0215033680EA 90.4 EUR
ICNA0215033680 ICNA0215033690
Amberlyst® 15 (H), beads
Amberlyst® 15 (H)
Soluble in water.
Fórmula: (C₁₀H₁₀·C₈H₈O₃S)x
Número MDL : MFCD00145841
Número CAS: 9037-24-5