Print…
5-Bromo-1H-indol-7-amine 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L17795.MEEA 186 EUR
L17795.ME L17795.MC L17795.03
5-Bromo-1H-indol-7-amine 97%
5-Bromo-1H-indol-7-amine
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 104…105 °C
Número MDL : MFCD02093961
Número CAS: 374537-99-2
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,III