Print…
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L16708.06EA 266 EUR
L16708.06 L16708.03
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Bis(perfluoroisopropyl)ketone
Fórmula: C₇F₁₄O
Peso Molecular: 366,06 g/mol
Ponto de ebulição: 72…73 °C
Densidade: 1,661
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042087
Número CAS: 813-44-5
EINECS: 212-384-9
ADR: 6.1,III