Print…
Amberlite® IR-120 (H) ion exchange resin
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L14285.30EA 52.3 EUR
L14285.30 L14285.0B
Amberlite® IR-120 (H) ion exchange resin
Amberlite® IR-120 (H)
Densidade: 1,28
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132707
Número CAS: 78922-04-0