Print…
Ala-OBzl TosOH 98%
L10743.06EA 40.8 EUR
L10743.06
Ala-OBzl TosOH 98%
Ala-OBzl TosOH
Fórmula: C₁₇H₂₁NO₅S
Peso Molecular: 351,42 g/mol
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Número MDL : MFCD00066143
Número CAS: 42854-62-6
EINECS: 255-969-4