Print…
Astemizole ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
J60339.MFEA 190 EUR
J60339.MF
Astemizole ≥99%
Astemizole
Applications: Selective histamine H1 receptor antagonist
Fórmula: C₂₈H₃₁FN₄O
Peso Molecular: 458,57 g/mol
Ponto de Fusão: 149…150 °C
Número MDL : MFCD00153919
Número CAS: 68844-77-9
EINECS: 272-441-9