2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Perigo
|
H66440.06EA
37.6
EUR
H66440.06
H66440.14
H66440.22
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone 98%
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Fórmula:
C₁₃H₉ClN₂O₃ Peso Molecular: 276,68 g/mol Ponto de Fusão: 119…123 °C |
Número MDL :
MFCD00792453 Número CAS: 2011-66-7 EINECS: 217-929-4 |