Print…
3-Bromobenzamide 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H64672.14EA 63.4 EUR
H64672.14 H64672.22
3-Bromobenzamide 99%
3-Bromobenzamide
Fórmula: C₇H₆BrNO
Peso Molecular: 200,04 g/mol
Ponto de Fusão: 156…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017127
Número CAS: 22726-00-7