Print…
4-Hexylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H64555.03EA 212 EUR
H64555.03
4-Hexylphenylboronic acid 97%
4-Hexylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₉BO₂
Peso Molecular: 206,09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039029
Número CAS: 105365-50-2