6-Azaindole ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
H64458.06EA
410
EUR
H64458.06
H64458.03
6-Azaindole ≥97%
6-Azaindole
Fórmula:
C₇H₆N₂ Peso Molecular: 118,14 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD01686899 Número CAS: 271-29-4 |