Print…
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Atenção
H63760.06EA 170 EUR
H63760.06 H63760.MD
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃ClFNO
Peso Molecular: 219,55 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115725
Número CAS: 35112-05-1