Print…
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H63234.06EA 63 EUR
H63234.06 H63234.03 H63234.14
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 98%
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₈Cl₂N₂O₄S₂
Peso Molecular: 341,28 g/mol
Ponto de Fusão: 182…183 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012490
Número CAS: 32854-09-4
EINECS: 251-261-4