Print…
DL-Glutamic acid 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
H63075.22EA 187 EUR
H63075.22 H63075.36 H63075.14
DL-Glutamic acid 95%
DL-Glutamic acid
Fórmula: C₅H₉NO₄
Peso Molecular: 147,13 g/mol
Número MDL : MFCD00063113
Número CAS: 617-65-2
EINECS: 210-522-2