(S)-N-tert-Butoxycarbonylalanine methyl ester 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
H62271.06EA
71.9
EUR
H62271.06
H62271.14
(S)-N-tert-Butoxycarbonylalanine methyl ester 95%
(S)-N-tert-Butoxycarbonylalanine methyl ester
Fórmula:
C₉H₁₇NO₄ Peso Molecular: 203,24 g/mol Ponto de Fusão: 32…35 °C Densidade: 1,030 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número CAS:
28875-17-4 |