Print…
4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H32950.03EA 67.8 EUR
H32950.03 H32950.06
4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
4-Isopropylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₉H₁₃NO₂S
Peso Molecular: 199,27 g/mol
Ponto de Fusão: 103…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00457071
Número CAS: 6335-39-3