Print…
Ethyl-2-fluoroisobutyrate 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
H32931.06EA 279 EUR
H32931.06
Ethyl-2-fluoroisobutyrate 97%
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Fórmula: C₆H₁₁FO₂
Peso Molecular: 134,15 g/mol
Ponto de ebulição: 122…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062432
Número CAS: 55816-69-8
ADR: 3,III