Print…
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H26990.03EA 295 EUR
H26990.03 H26990.MD
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one 95%
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Fórmula: C₅H₁₀N₂O
Peso Molecular: 114,15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00766804
Número CAS: 34376-54-0