Print…
Ammonium pentaborate tetrahydrate 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
46323.36EA 85.6 EUR
46323.36 46323.A3
Ammonium pentaborate tetrahydrate 98%
Ammonium pentaborate tetrahydrate
Fórmula: H₄B₅NO₈·4H₂O
Peso Molecular: 272,15 g/mol
Ponto de Fusão: 110 °C
Densidade: 1,58
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176621
Número CAS: 12046-04-7