Print…
Ammonium iron(III) oxalate hydrate
Atenção
42112.30EA 121 EUR
42112.30 42112.18
Ammonium iron(III) oxalate hydrate
Ammonium iron(III) oxalate hydrate
Applications: In photography, blueprints
Fórmula: (NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·xH₂O
Peso Molecular: 374,02 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: Dec.
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013071
Número CAS: 13268-42-3
ADR: 6.1,III