Print…
Barium molybdenum oxide ≥99.9% (metals basis excluding Sr)
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
40205.22EA 219 EUR
40205.22
Barium molybdenum oxide ≥99.9% (metals basis excluding Sr)
Barium molybdenum oxide
Applications: Electronic and optical equipment, pigment in paints and other protective coatings
Fórmula: BaMoO₄
Peso Molecular: 297,28 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 1600 °CC
Densidade: 4,98
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014182
Número CAS: 7787-37-3
EINECS: 232-111-7
UN: 1564
ADR: 6.1,III