Print…
Barium metaphosphate ≥90%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
22641.22EA 62.5 EUR
22641.22 22641.36
Barium metaphosphate ≥90%
Barium metaphosphate
Fórmula: Ba(PO₃)₂
Peso Molecular: 295,25 g/mol
Ponto de Fusão: 1560 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061417
Número CAS: 13762-83-9
EINECS: 237-362-6
ADR: 6.1,III