Print…
Medidor de pH/mV/°C/ISE, de bancada, Lab 845
Fornecedor: SI Analytics
662-2117EA 763 EUR
662-2117 663-0323 662-2028 662-2116
Medidor de pH/mV/°C/ISE, de bancada, Lab 845
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Pequeno medidor de bancada com operação intuitiva e caixa robusta em alumínio é ideal para ensino e medições de rotina.
  • Design user-friendly, disponível proteção por acesso numérico
  • Visor LCD gráfico retroiluminado
  • Registador de dados (4000 conjuntos de dados)
  • Valores min/máx com marcação de data e hora
  • Caixa de alumínio extremamente robusta
  • Desenvolvido e produzido na Alemanha
Fornecimento: Apenas medidor é fornecido com fonte de alimentação
Lab 845 Set/BL19pH inclui suporte, elétrodo BlueLine 19 pH e tampões DIN em ampolas (6 peças)
Lab 845 Set/BL25pH inclui suporte, elétrodo BlueLine 25 pH e tampões DIN em ampolas (6 peças)
Lab 845 Set/BL29pH inclui suporte, elétrodo BlueLine 29 pH e tampões DIN em ampolas (6 peças)