Print…
VWR®, Óculos de proteção, Stockholm
Fornecedor: VWR
Stockholm
111-1844EA 5.9 EUR
111-1844
VWR®, Óculos de proteção, Stockholm
Óculos
Óculos de segurança extremamente leves e modernos com excelente campo de visão e proteção excepcional.
  • Ponte moldada fornece maior conforto
  • Lente única que se ajusta a maioria dos rostos
  • Ponta da haste de borracha suave para conforto adicional
Certificações: 2016/425/EU, EN 166:2001, EN 170, ISO 9001:2008; 166 FT CE (armação) 1 FT (lentes)