Print…
VWR®, Óculos de proteção, Rome
Fornecedor: VWR
Rome
111-1842EA 10.3 EUR
111-1842
VWR®, Óculos de proteção, Rome
Óculos
Wrap-around protective eyewear offering a comfortable and custom fit all day long.
  • Comprimento das hastes ajustável - permite que o utilizador adapte os óculos ao seu rosto
  • Design leve e sem armação garante conforto durante todo o dia
  • Apoio nasal suave para maior conforto
  • Fácil substituição da lente
Certificações: Em conformidade com EN 166, EN 170; EN 166 FT CE (armação); VWR® 2C-1,2 1 FT (lentes)