Print…
VWR®, Óculos, Toronto
Fornecedor: VWR
VWR® Toronto
111-1840EA 15.8 EUR
111-1840
VWR®, Óculos, Toronto
Óculos /Goggles
O estilo moderno envolvente proporciona excelente visão panorâmica, alto nível de conforto e máxima proteção.
  • Lentes de PC, armação de PVC, tira de poliéster/borracha
  • Sistema de ventilação indirecta
  • Armação opalescente previne a reflexão da luz
  • Concebido para encaixar perfeitamente em todos os contornos faciais
  • Encaixa confortavelmente com a maioria dos óculos graduados
Certificações: Em conformidade com EN 166:2001; EN 166 3 4 9 BT CE (armação); VWR® 1 BT 9 (lentes)