Print…
VWR®, Óculos, Montreal
Fornecedor: VWR
VWR® Montreal
111-1839EA 10.15 EUR
111-1839
VWR®, Óculos, Montreal
Óculos /Goggles
Ergonomically designed wide vision goggles with co-injected frame provides 180° panoramic view. PC lens, PP (hard part) and AES Santoprene (soft part) frame, polyester-rubber headband.
  • Ventilação indireta para prevenir embaciamento
  • Suporta temperaturas extremas
  • Concebido para encaixar perfeitamente em todos os contornos faciais
  • Substituição fácil da lente em 4 passos
Certificações: Em conformidade com EN 166:2001; EN 166 3 9 BT CE (armação); VWR® 1 BT 9 (lentes)