Print…
VWR® Basic, Sistema de documentação de gel
Fornecedor: VWR
VWR®
730-1470EA 3380 EUR
730-1470
VWR® Basic, Sistema de documentação de gel
Sistemas para fotodocumentação
O sistema de documentação de gel VWR® Basic fornece imagens digitais reprodutíveis e de alta resolução para a documentação de gel. Este sistema é fácil de usar e permite a captura de imagens em tempo real e a sua visualização diretamente num computador (não fornecido). O sistema VWR® Basic pode ser iluminado por transiluminação a partir de luz UV, branca ou azul. Estas opções de iluminação tornam o VWR® Basic adequado para capturar e visualizar imagens de uma vasta gama de amostras.
  • Câmera digital de alta resolução com 18 megapixels produz imagens de alta qualidade com separação precisa das bandas
  • A interface do PC permite o controlo da câmera com imagens em tempo real
  • Configurações de captura programáveis
  • As imagens JPEG podem ser guardadas numa pen USB, disco rígido ou diretamente numa rede através do PC
  • Alimentado por bateria recarregável (fornecido)
Com o sistema VWR® Basic é possível produzir imagens de géis de eletroforese com muitos corantes fluorescentes e colorimétricos, incluindo: Coomassie® Blue, Silver Stain, Ethidium Bromide, SYBR® Gold SYBR® Green, SYBR® Safe, SYPRO® Red, SYPRO® Ruby, ou Fluorescein. À medida que novos corantes ficam disponíveis, trabalhamos para optimizar a sua utilização com o sistema VWR® Basic.
O VWR® Basic também é adequado para visualização e captura de imagens de placas de agar de colónias escuras, claras ou de duas cores, células em frascos, de auto-radiografias, DNA, RNA ou proteínas em membrana, spot e slot blot de DNA, RNA ou proteínas, células ou soluções em placas de microtitulação e macroarrays de DNA ou proteínas.
Max. gel size with hood 200×200 mm.
Fornecimento: sistema fornecido com câmera de 18 megapixels, capa, filtro UV e VWR® Gel Documentation Software. Opções de iluminação devem ser encomendadas em separado.