Print…
Incubadora refrigerada INCU-Line® Tower
Fornecedor: VWR, part of Avantor
INCU-Line
390-0963EA 2350 EUR
390-0963
Incubadora refrigerada INCU-Line® Tower
Incubadoras Incubadoras Refrigeradas
A INCU-Line® Tower é uma incubadora refrigerada digital com convecção natural, de câmara dupla, para aplicações gerais. Com a tecnologia Peltier é uma solução económica de custos e espaço para aplicações em microbiologia abaixo da temperatura ambiente. O elemento Peltier incorporado tem um baixo consumo de energia (apenas 35W a 37ºC) e garante estabilidade e uniformidade térmica.
  • Design compacto
  • Controlo digital PID com sensor PT100 e display LED (resolução 0,1ºC)
  • Excelente estabilidade térmica, a precisão de temperatura a 37ºC é de ±0,5ºC
  • A temperatura de controlo pode ser ajustada através de um sensor de temperatura externo certificado
  • Fácil de usar, segura e confiável
A temperatura pode ser ajustada em incrementos de 0,1ºC desde 10ºC abaixo da temperatura ambiente até um máximo de 50ºC. Cada câmara tem a sua própria porta transparente, permitindo que as amostras possam ser observadas sem abrir a porta, evitando mudanças de temperatura entre as câmaras. A caixa é de aço com revestimento de epóxi.
Fornecimento: fornecida com duas prateleiras de aço inoxidável perfuradas por câmara e um certificado de teste (dados medidos a 37ºC).
Atenção: * Measured with the chamber empty.