Print…
VWR®, Suporte para microtubos, flutuante
Fornecedor: VWR
VWR®
525-0972EA 42.9 EUR
525-0972
VWR®, Suporte para microtubos, flutuante
Suportes/Racks Tube Racks
  • Durável e resistente à corrosão
  • Fácil de transportar e armazenar
  • Pode ser usado numa bancada e flutua em banho-maria
  • Steam autoclavable at 121 °C
Tubes are held tightly in rack to ensure no 'pop-up' tubes or 'floaters', while pressing the legs of the rack on the bench tubes will raise allowing for easy removal.