Print…
Espumas para limpeza das mãos, Solopol® GrittyFOAM
Fornecedor: SC Johnson
115-2087EA 154.96 EUR
115-2087
Espumas para limpeza das mãos, Solopol® GrittyFOAM
Cuidados com a pele Sabões e Produtos de Limpeza de Pele
Espuma para limpeza das mãos média/intensa com exfoliante para remover a contaminação média a intensa de, por exemplo, óleos, massas lubrificantes, negro de carbono e lubrificantes. Para utilização em ambientes industriais.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904