Print…
Ammonia electrode storage solution
Fornecedor: Hach
HACH2541249EA 64.5 EUR
HACH2541249
Ammonia electrode storage solution
Electrólitos Eléctrodos, soluções armazenamento
For storage of ammonia ion selective electrodes.