Print…
Polietileno glicol 8,000, crystalline powder, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
U222-01EA 0 EUR
U222-09 U222-08 U222-01
Polietileno glicol 8,000, crystalline powder, J.T.Baker®
Polyethylene glycol 8,000
Powder.
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 8000 g/mol
Ponto de ebulição: 250 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779615
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Viscosity, cSt 470 - 900
Average Molecular Weight 7000 - 9000