Print…
Hidrogénossulfureto de sódio, seco, purificado, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
3557-01EA 80.7 EUR
3557-01
Hidrogénossulfureto de sódio, seco, purificado, J.T.Baker®
Hidrogénossulfureto de sódio
Fórmula: HNaO₃S
Peso Molecular: 104,06 g/mol
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167602
Número CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Identification Passes Test
Solubility in H₂O Passes Test
Thiosulfate (S₂O₃) Passes Test
Heavy Metals (as Pb) ≤0.003 %