Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado 98.0-102.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
3819-01EA 182.03 EUR
3819-01 3819-05
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado 98.0-102.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado
Fórmula: NaH₂PO₄·2H₂O
Peso Molecular: 156,01 g/mol
Ponto de Fusão: 60 °C
Densidade: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149209
Número CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ALCANCE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (NaH₂PO₄·2H₂O) 98.0 - 102.0 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Insoluble Matter, Calcium and NH₄OH Precipitate ≤0.01 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %