Print…
Ácido sulfanílico, anidro 98.0-102.0%, pó, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
0354-01EA 0 EUR
0354-01
Ácido sulfanílico, anidro 98.0-102.0%, pó, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ácido sulfanílico
For nitrogen dioxide determination (ASTM D-1607).
  • Lot analysis on label
Fórmula: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Peso Molecular: 173,19 g/mol
Ponto de ebulição: 363 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 279 °C
Densidade: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007886
Número CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 12,09096
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (4-NH₂C₆H₄SO₃H) 98.0 - 102.0 %
Residue after Ignition ≤ 0.010 %
Insoluble in Na₂CO₃ Solution ≤ 0.01 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Suitability for Nitrogen Dioxide Determination (ASTM D-1607) Passes Test
Nitrite (NO₂) ≤ 0.5 ppm