Print…
Ácido metanossulfônico ≥98%, J.T.Baker®
Perigo
P684-09
Ácido metanossulfônico ≥98%, J.T.Baker®
Ácido metanossulfónico
Fórmula: CH₃SO₃H
Peso Molecular: 96,11 g/mol
Ponto de ebulição: 217 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 189 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007518
Número CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05981
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/46/2299446.jpg
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₄O₃S) (by acid-base titration) ≥ 98 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 2 %
Appearance Passes Test