Print…
Bombas peristálticas PP 10 e PP 20
181-4000EA 866 EUR
VWRI181-4000 VWRI181-4003 VWRI181-4004 VWRI181-4001 VWRI181-4002
Bombas peristálticas PP 10 e PP 20
As bombas PP 10 e PP 20 VWR® oferecem melhor desempenho e versatilidade com um design ultra-compacto e de manutenção reduzida. Estas bombas peristálticas inovadoras são ideais para uma ampla gama de aplicações de manuseio de líquidos.
  • Mudanças de tubos simples e rápidas
  • Bombeamento livre de contaminação, o líquido entra em contacto apenas com a tubagem
  • Cabeça de bomba permite o carregamento rápido do tubo e minimiza o tempo de inatividade
  • O bloqueio de segurança desliga a unidade quando se troca a tubulação
  • Design robusto garante anos de serviço confiável
  • A bomba é fornecida totalmente montada reduzindo o tempo de instalação
  • Caixa compacta conserva o espaço no laboratório
  • As superfícies lisas da tubulação interna são fáceis de limpar e evitam o entupimento
  • Pressão até 2,5 bar (30 PSIG)
  • Taxa de fluxo precisa e repetível
As unidades são fornecidas como sistemas de bombeamento completos, com gamas de fluxo standard de 0,002 a 220 ml/min e pressão de 2,5 bar. Permitem uma dispensação e bombeamento precisos e fiáveis com uma ampla variedade de materiais de tubagem e várias aplicações de pressão diferencial.
Diâmetros de tubos possíveis (mm):
0,19
0,25
0,51
0,89
1,14
1,42
2,06
2,79
Certificações: Cumpre com os rigorosos padrões e segurança UL, ETL, CE, C1 e com as diretivas RoHS e WEEE. EN 61326-1/A2:2001 (Diretiva EMC); EN 809 (Diretiva Máquinas da UE).