Tampões enzimáticos
Código de Artigo:
(J840-4L)
Fornecedor:
VWR Chemicals
Descrição:
Enzyme that removes phosphate groups from nucleotides, proteins and alkaloids.
UOM:
1 * 4 l
Fornecedor:
Thermo Scientific
Descrição:
These stable peroxide and diethanolamine substrate buffers produce optimised, reliable and convenient stock solutions for HRP and alkaline phosphatas...
Código de Artigo:
(J63264.AK)
Fornecedor:
Alfa Aesar
Descrição:
ENZYME STORAGE BUFFER IN TBS AND GLYCERO 1 * 250 ml
UOM:
1 * 250 ml
Código de Artigo:
(J63878.AK)
Fornecedor:
Alfa Aesar
Descrição:
FACTOR XA PROTEASE DIGESTION BUFFER 1 * 250 ml
UOM:
1 * 250 ml
Código de Artigo:
(J63115.AK)
Fornecedor:
Alfa Aesar
Descrição:
ENZYME STORAGE BUFFER PBS AND GLYCEROL, 1 * 250 ml
UOM:
1 * 250 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a
![]()
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a
![]()
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
|
|||||||||