Print…
Banhos de circulação com aquecimento/refrigeração, série ecocool™
Fornecedor: Grant
LT ecocool™
GRANECOCOOL100REA 4620 EUR
GRANECOCOOL100R GRANECOCOOL150R
Banhos de circulação com aquecimento/refrigeração, série ecocool™
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação aberta Circuladores de aquecimento/arrefecimento
A range of eco-friendly, refrigerated/heating circulating baths with an intuitive user-interface and sleek design. Units offer significant running cost savings whilst delivering powerful cooling when needed. Choice of 2 models with temperature range of –25 to +150 °C (model dependent*). Ideal for applications in pharmaceutical, education, industrial and life science areas for use with mini pilot plant reactors, cooling rotary evaporators, replacing running tap water cooling, immersing small samples, photometry, chromatography systems, sample preparation, general cooling, reaction chemistry, temperature control, semi-conductor manufacturing, rheometry, refractometry and electrophoresis cooling.
  • Display TFT QVGA a cores, em 5 idiomas nas unidades ecocool 150 e ecocool 200
  • Arrefecimento ativo em toda a gama de temperaturas até +200 °C
  • O modo ECO otimiza o controlo de arrefecimento necessário, permitindo um arrefecimento rápido quando necessário
  • Uma verdadeira poupança de energia de até 80% em estado de inatividade em comparação com os refrigeradores de compressor padrão que apenas desligam o compressor
  • O termóstato e o refrigerador trabalham em harmonia, nunca funcionando sozinhos, o que permite eliminar quaisquer perigos relacionados com o sobreaquecimento ou com a congelação
  • Dreno dianteiro com válvula antiderrame e interruptor dianteiro único para comodidade do utilizador
  • Sem respiradores laterais, localização adequada ao utilizador e não à unidade. O termóstato pode ser posicionado a 90° para um posicionamento longitudinal
ecocool™100R is a general purpose circulating bath with 4 digit LED display for use from –20 to +100 °C, delivers 250 W of cooling power. 2 calibration points.
Atenção: Cooling capacity at +20, 0, −10 and −20 °C.