Print…
Manómetros, Smart and sem fio probes, testo 510i/549i
Fornecedor: Testo
620-2397EA 95 EUR
620-2397
Manómetros, Smart and sem fio probes, testo 510i/549i
Manómetros
Smart Probes foi concebido para ser usado com smartphones e tablets. Os utilizadores podem ler as medições usando a testo Smart Probes App instalada no seu dispositivo. A App permite a leitura remota das medições de até seis Smart Probes e pode facilmente registar os resultados. Pode ser usado para determinar a velocidade do ar e o fluxo de volume quando usado com tubos de Pitot (não incluido). Todos os dados da medição podem ser exibidos de forma gráfica ou em tabela. A App funciona em dispositivos com Android (requer Android 4.3 ou superior) ou Apple (requer iOS 8.3 ou superior) e com Bluetooth 4.0.
  • Sonda wireless para medição da pressão estática, fluxo de ar e fluxo de volume (com tubo Pitot não incluido)
  • Mede a pressão do coletor e tem menu de medição na App que inclui alarmes de queda de pressão em filtros e ventiladores
  • Configuração simples e cálculo do fluxo volumétrico (inserção do tubo pitot e as dimensões facilmente)
  • Suporte magnético para operação em mãos livres
  • Sonda de pressão sem fios, para medição da pressão do refrigerante em sistemas de Refrigeração/AC
  • Medição de alta ou baixa pressão (ou ambos em simultâneo com 2 sondas) em sistemas de refrigeração/AC
  • Não são necessárias mangueiras: limpo, simples e preciso
  • Ideal para o serviço técnico e manutenção de sistemas de refrigeração/AC residenciais ou comerciais
  • Quando dois 549i são usados em conjunto com duas sondas de temperatura 115i, é fácil monitorizar o superaquecimento e a sub-refrigeração em sistemas de refrigeração/AC
Fornecimento: testo 510i inclui a sonda de pressão diferencial com Bluetooth, App, conjunto de tubos de ligação (Ø 0,15 in e 0,2 in) com adaptador, 3 pilhas AAA e certificado de calibração.
testo 549i inclui uma sonda de pressão de refrigeração com Bluetooth, App, 3 pilhas AAA e certificado de calibração.
testo Refrigeration set (AC/R) consiste em 2x testo 115i (termómetro com pinça) e 2x testo 549i, testo Smart Case, pilhas e certificado de calibração.
testo Heating set (para medições de pressão e temperatura em sistemas de aquecimento) consiste em: testo 115i (termómetro com pinça), testo 510i incluindo o conjunto de tubos de ligação (Ø 0,15 in e 0,2 in) com adaptador, testo 805i (termómetro com infravermelho), testo Smart Case e certificado de calibração.