Print…
VWR®, Bateria solar
Fornecedor: VWR
VWR®
630-1637EA 69.2 EUR
630-1637
VWR®, Bateria solar
Pilhas
Solar charger with polymer lithium-ion battery.
  • Capacidade: 2500 mAh
  • Entrada (micro USB): 5 Vdc; Saída (porta USB): 5,5 Vdc/1 A
  • Tempo de carregamento de aproximadamente 5 horas
  • Potência: 0,7 W máx.
  • Corrente de saída: 80 mA (com 1000 W/m² de iluminação)