Print…
Batas, Tyvek® IsoClean®, modelo IC 701
Fornecedor: DuPont
Tyvek® IsoClean®
113-8561EA 195 EUR
113-8561
Batas, Tyvek® IsoClean®, modelo IC 701
Roupas Descartáveis
  • Tecido com pouca fibra
  • Costuras seladas com vários segmentos interligados que são costuradas ao longo das bordas da bata para criar uma costura forte e resistente
  • Punhos de malha seguros para conforto e ajuste
  • Colarinho justo para reduzir as emissões de partículas, com atilhos para melhor ajuste
  • Atilhos na cintura são costurados na parte dianteira e amarraram nas costas
Tyvek® é permeável ao ar e vapor de água, mas impermeável a líquidos e aerossóis à base de água. Fornece uma proteção inerente contra particulas, microrganismos e salpicos de líquidos não perigosos.
*Tamanho único
Certificações: (EU) 2016/425; Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126
Embalagem: a granel em embalagens de polietileno transparentes. 30 batas por caixa.