Complete range of bags, sterile and alimentary certified, for safe and quick preparation of solid samples before microbiological and chemical analysis. Bags are resistant for three minutes blending (frequency 4 t/second). They fit all conventional 400 ml laboratory blenders, and are adapted to all samples.
- Resiste a temperaturas de –40 to +80 °C
- Pode ser congelado
- Irradiação gama: sem risco de contaminação cruzada (o adesivo vermelho em cada caixa serve como indicador qualitativo de processamento de raios gama)
- Etiqueta de mudança de cor quando estéril: cor vermelha, para uma facil identificação da esterilização
- Aprovado para contato com alimentos
Saco homogeneizador simples: estéril, flexível e transparente compatível com qualquer homogeneizador de laboratório. Matéria-prima de alta qualidade: poliolefina pura e natural (polietileno).
Saco com filtro lateral: filtro não tecido com porosidade <250 µm num complexo multi-revestido reforçado que é ideal para a homegeneização de amostras fibrosas.
Saco com filtro total: filtro microperfurado calibrado com porosidade de 280 µm, ideal para a homogeneização de amostras pastosas.
Em conformidade com a norma ISO 7218/6887-1/FDA - BAM.
Esterilização em conformidade com as BPF de garantia de qualidade e a legislação em vigor.