Print…
Câmara de fluorescência, VisiCam® FL 1400
630-2668EA 5860 EUR
VWRI630-2668
Câmara de fluorescência, VisiCam® FL 1400
Graças à memória integrada, a câmara garante uma elevada taxa de fotogramas e transmissão de imagem estável.
  • Ferramentas de medição, lapso de tempo, gravação de vídeo, stiching de imagens, multi-foco com profundidade de foco expandido
  • Fusão/divisão da fluorescência, lista de corantes pré-definida, AOI, anotação, marcador de escala, exportação de dados para o Excel, CSV
  • Compatíveis com Twain e Directshow
Gama dinâmica e de baixo ruído para aplicações de baixa luminosidade e fluorescência.
Informações de encomenda: Inclui cabo USB, software para PC e drivers. O adaptador C-mount (não incluído)
Fornecimento: Supplied with a calibration slide and ruler.