Print…
Arca congeladora de temperatura ultrabaixa, −86ºC
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
471-1137EA 8230 EUR
471-1137 471-1139 471-1138
Arca congeladora de temperatura ultrabaixa, −86ºC
Congeladores Congeladores de temperaturas ultra baixas
Estes congeladores verticais foram concebidos para proteção de amostras e facilidade de utilização.
  • Centro de controlo de informação e monitorização do sistema
  • Interiores de poliestireno diminuem a perda de ar frio e melhoram a recuperação da temperatura após abertura da porta
  • Isolamento: espuma de PU insuflada com HFC de alta densidade (127 mm)
  • Rodízios de bloqueio de 2" para facilidade de instalação
  • Tipo de refrigerante: R 404-A
  • Interface RS485
  • É possível ligar o registador gráfico de temperatura opcional de 7 dias e o data logger opcional
Gama de temperaturas de −50 to −86 °C
Certificações: Certificações regulamentares: UL, cUL, CE