Print…
Nerolidol (cis and trans mixture) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18553.0100EA 92.9 EUR
8.18553.0100 8.18553.9999
Nerolidol (cis and trans mixture) para síntese, Sigma-Aldrich®
Nerolidol (cis and trans mixture)
Fórmula: C₁₅H₂₆O
Peso Molecular: 222,37 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008911
Número CAS: 7212-44-4
EINECS: 230-597-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 222.37 g/mol
Boiling Point 263 - 266 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4893 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 4.5 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C
Melting point -75 °C
Vapour pressure -1 hPa (20 °C)
Refractive index 1,4893 (20 °C, 589 nm)
Solubility 0,014 g/l (20 °C)
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C