Print…
VWR®, Tampas planas ou tampas estanques para tubos de centrífuga
Fornecedor: VWR
VWR®
525-0923EA 67.9 EUR
525-0923
VWR®, Tampas planas ou tampas estanques para tubos de centrífuga
Tampas Tampas para Tubos de Ensaio
Purple PP. Sustainable design based on virgin resins.
Tampas para tubos VWR® de 50 ml. Não estéreis. Não autoclaváveis.