Print…
Amostradores descartáveis, ZoneDispo
Fornecedor: Bürkle
ZoneDispo
300-0243EA 280 EUR
300-0243 300-0244 300-0212 300-0213
Amostradores descartáveis, ZoneDispo
Amostradores Amostradores descartáveis
Amostrador descartável ZoneDispo para substâncias fluidas com tamanho de partícula até 2 mm.
  • Três aberturas: Ø 11 mm