Print…
VWR®, Agitadores com incubação, 5000I e 5000IR
Fornecedor: Avantor
VWR®
444-7112EA 13490 EUR
444-7112 VWRU10027-214 444-7109 VWRU97009-896
VWR®, Agitadores com incubação, 5000I e 5000IR
Agitadores Incubadoras com agitação
Os agitadores orbitais com incubação/refrigerados 5000I/5000IR da VWR foram concebidos para várias aplicações de agitação e incubação, como culturas de células, estudos de solubilidade, suspensões bacterianas e procedimentos de extração. A plataforma de grande capacidade suporta até 22,7 kg. O controlo por microprocessador de velocidade variável proporciona uma ação de mistura uniforme e consistente. O microprocessador exibe o último ponto definido e é reiniciado em caso de corte de energia. A funcionalidade de aceleração gradual aumenta, lentamente, a velocidade até ao valor definido, para maior segurança. O sistema de agitação Accu-drive proporciona um excelente controlo de velocidade, precisão, segurança e durabilidade. O sistema monitoriza, continuamente, a velocidade de agitação e mantém o valor definido, mesmo com cargas variáveis. A velocidade exibida é precisa até 1% da velocidade definida (quando a velocidade é superior a 100 min-1), abaixo de 100 rpm, ±1 rpm.
  • Três displays LED independentes indicam a velocidade, a temperatura e o tempo
  • Temporizador integrado, entre 1 s e 160 h, apresenta o tempo decorrido ou uma contagem decrescente, desligando-se automaticamente e emitindo um alarme audível quando o programa termina
  • O controlador de temperatura PID por microprocessador mantém a temperatura, com toda a precisão, de 5 °C acima da temperatura ambiente até 65 °C (5000I), ou de 15 °C abaixo da temperatura ambiente (5000IR), sendo regulável por incrementos de 1 °C, e memoriza o último ponto definido, mesmo quando se desliga a unidade. Reinício automático em caso de falha de energia
  • O sistema de ventilação forçada Opti-Flow proporciona uma excelente uniformidade
  • Proteção contra sobrecarga – são emitidos sinais audíveis e visuais assim que o sistema detetar uma obstrução ou sobrecarga do tabuleiro
  • A tampa de policarbonato permite visualizar as amostras, sem alterar a temperatura interior. Quando se abre a tampa, o circuito de desativação automática para a plataforma do agitador para proteção do utilizador
  • Utiliza os mesmos acessórios do que com a linha de agitadores VWR®
O sensor de carga incorporado pode detetar uma condição de desequilíbrio e reduz, automaticamente, min-1 até uma velocidade segura para evitar derrames e proteger as amostras. O potente motor de acionamento triplo excêntrico e sem escovas foi concebido para um funcionamento contínuo e consegue processar cargas pesadas. O design resistente a derrames protege os componentes internos de derrames acidentais ou fugas. O design de tabuleiro amovível permite a limpeza fácil da câmara. O sistema de ventilação forçada Opti-Flow usa ventoinhas duplas de indução (5000I) ou uma ventoinha grande (5000IR) e defletores de ar para proporcionar uma excelente uniformidade e estabilidade da temperatura. O sensor de temperatura excessiva desliga a unidade e ativa os alarmes audíveis e visuais se a temperatura se desviar ± 1 °C do valor definido. O modo de calibração de velocidade permite que o utilizador volte a calibrar automaticamente o visor de velocidade. O modo de calibração de temperatura permite que o utilizador calibre a unidade para um dispositivo de temperatura externo, e a porta série RS232 disponibiliza uma comunicação bidirecional para o registo de dados e controlo da unidade.
Fornecimento: Fornecido com um tapete antiderrapante compatível com tabuleiro universal (444-0967) e cabo de alimentação amovível de 2340 mm. Os acessórios necessários têm de ser encomendados em separado.